Learn More
Sperian™ Honeywell™ Hitzeschutzhandschuhe aus Glasgewebe, gummiert und mit Silikon beschichtet
Artikelnummer. 11806910
Click to view available options
Länge (metrisch):
400 mm
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 11806910
Marke: Sperian™ IHR540
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zum schnellen Ergreifen und Bewegen heißer Teile in der Metallurgie sowie der Aluminium- und Glasbranche konzipiert. Die Sperian™ Honeywell™ Hitzeschutzhandschuhe sind aus gummi- und silikonbeschichtetem Gewebe gefertigt.
  • Filz Kevlar™ Futter zusätzlich zu Glasgewebe zwischen den beiden Schichten
  • Beidhändig
  • Guter Schutz gegen Spritzer aus geschmolzenem Metall
  • Ausgezeichnete Isolierung bezüglich Kontakttemperatur, widersteht 900 °C für bis zu 20 Sekunden
  • Aluminiertes Bündchen aus Glasgewebe zum Schutz eines Großteils des Unterarms
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 420/EN :388/EN 407
Klassifikation PSA-Kategorie III
Beschreibung Glass Fabric Coated With Rubber and Silicone
Hand Beidhändig
Material Glas, Silikon, Silicone
Produkttyp Handschuhe
Temperature (Metric) Max 600 °C
Auskleidungsmaterial Gummi und Silikon
Menge 2 Packung
Beständig gegen Hitze
Länge (metrisch) 400 mm
Stulpenlänge (metrisch) 200 mm