missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Honeywell KCL™ Honeywell KCL™ Camapren™ 722 Handschuhe

Artikelnummer. 10657445
Click to view available options
Größe:
8
11
Packungsgröße:
100 Paare
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10657445

Marke: Honeywell KCL™ 072208141E

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hergestellt aus Polychloropren und Naturlatex. Honeywell KCL™ Honeywell KCL™ Camapren™ 722 Handschuhe bieten die perfekte Balance zwischen chemischer und mechanischer Beständigkeit. Das anatomische Design reduziert Ermüdungserscheinungen des Anwenders und sorgt für ausgezeichnete Empfindlichkeit und einen sicheren Griff.

  • AQL < 0,65 Baumwoll-Flockfutter, Stretch-Bündchen gemäß EN 421 (radioaktive Kontamination)
  • Ausgezeichnete Empfindlichkeit gute Griffigkeit beim Umgang mit fettigen und öligen Teilen, hohe Flexibilität bei niedrigen Temperaturen hohe Elastizität besonders hohem Tragekomfort
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität 951032
Farbe Rot
Latex Free Nein
Material Latex
Größe 8
Dicke (metrisch) 0,6 cm
Länge (metrisch) 300 cm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt