missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Honeywell KCL™ Honeywell KCL™ Camper™ Komforthandschuhe

Artikelnummer. p-7138477
Click to view available options
Größe:
7
10
11
Packungsgröße:
100 Paare
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15467400

Marke: Honeywell KCL™ 616/11

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Aus Polyurethan. Die Honeywell KCL™ Honeywell KCL™ Camper™ Komforthandschuhe verfügen über hohe mechanische Beständigkeit und maximale Berührungsempfindlichkeit. Polyurethan verleiht dem Handschuh eine sehr gute Griffigkeit, selbst bei feuchten und öligen Gegenständen.

  • Waschbar entsprechend der Größe mit verschiedenen Farben auf dem Armband
    Ausgezeichnete Passform und sehr gute Empfindlichkeit
    Sehr atmungsaktiv
    Gute Beständigkeit gegen mechanische Beschädigungen
    Ausgezeichnete Griffigkeit beim Umgang mit fettigen und öligen Teilen
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität 0075/1445/162/06/12/0481
Farbe Weiß
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Hand Beidhändig
Latex Free Ja
Material Polyurethan
Gepudert Puderfrei
Größe 11
Dicke (metrisch) 1,0 cm
Farbe der Handschuhstulpe Weiß
Länge (metrisch) 1.0 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt