Learn More
Honeywell KCL™ Honeywell KCL™ K-Tex™ 930
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Packungsgröße:
10 Paare
Beschreibung
- Abrasion resistance
- Tear resistance
- Puncture resistancve
- Cutting resistance (Coupe test)
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | 0075/1445/162/07/12/0519 |
| Farbe | Multicolored |
| Hand | Beidhändig |
| Latex Free | Nein |
| Gepudert | Puderfrei |
| Produkttyp | Gloves |
| Größe | 9 |
| Sterilität | Unsteril |
| Fingerhandschuh | Volle Finger |
| Farbe der Handschuhstulpe | Yellow |
| Mehr anzeigen |