missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Honeywell KCL™ Honeywell KCL™ KarboTECT™ 950 Gloves

Artikelnummer. 10271020
Click to view available options
Größe:
9
10
Packungsgröße:
1 Paar
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10271020

Marke: Honeywell KCL™ 095010191X

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Made of para-aramid, wool, and carbon. Honeywell KCL™ Honeywell KCL™ KarboTECT™ 950 Gloves are heat protective gloves ideal for working in temperatures up to 250°C and provide optimum protection against heat as well as mechanical strain. The wool content offers high comfort.

  • Ambidextrous design makes them especially economical contact
  • Heat up to 250 °C
  • Suitable for food handling according to EU 1935/2004
  • Good thermal insulation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität IFA 0401104
Farbe Yellow, Black
Latex Free Ja
Material Para-Aramid, Carbon Fiber
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Gloves
Größe 10
Temperature (Metric) Max 250 °C
Länge (metrisch) 240-260 cm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt