Learn More
Sperian™ Honeywell™ Mont-Blanc S2 Sicherheitsschuhe
Artikelnummer. 12611303
Change view
Click to view available options
Größe:
35
36
39
41
42
44
45
46
47
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Größe unitSize
12611303 39 1 Stück
12681293 36 1 Stück
12641303 42 1 Stück
12661303 44 1 Stück
12671303 45 1 Stück
12631303 41 1 Stück
12671293 35 1 Stück
12681303 46 1 Stück
12691303 47 1 Stück
9 options
Artikelnummer. 12611303
Marke: Sperian™ 623321639/7
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Schlupfschuh im Mokkasinstil aus Leder, der auf der Überseite nur über wenige Nähte verfügt Die Sperian™ Honeywell™ Mont Blanc Sicherheitsschuhe haben eine doppeltdichte eingespritzte Außensohle für zusätzlichen Schutz.
  • Gefütterter und gepolsterter Kragen
  • Durchstichsichere Zwischensohle
  • Metallkappe 200J
  • Perforierte Innensohle, Polyurethan, weiß
  • Schützt vor Stößen, Verrutschen und Spritzern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Europäische Richtlinie 89.686 CEE, EN 345-1, ISO 9001:2008
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Lebensmitteldienstleistungen, die Pharmazie und Medizin
Material Leder
Größe 39
Sohleneigenschaften Durchstichsichere Zwischensohle aus Stahl, weiß, aus doppelt dichtem Polyurethan
Sohlenmaterial Polyurethan, doppelt verdichtet
Modell Sicherheit, überziehbar
Zehenmaterial Metallisch
Beständig gegen Widerstandsfähig gegenüber Stößen, Spritzern und Wegrutschen
Produkttyp Sicherheitsschuhe