Learn More
Sperian™ Honeywell™ Mont-Blanc S2 Sicherheitsschuhe
Beschreibung
- Gefütterter und gepolsterter Kragen
- Durchstichsichere Zwischensohle
- Metallkappe 200J
- Perforierte Innensohle, Polyurethan, weiß
- Schützt vor Stößen, Verrutschen und Spritzern
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Europäische Richtlinie 89.686 CEE, EN 345-1, ISO 9001:2008 |
| Farbe | Weiß |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Lebensmitteldienstleistungen, die Pharmazie und Medizin |
| Material | Leder |
| Größe | 41 |
| Sohleneigenschaften | Durchstichsichere Zwischensohle aus Stahl, weiß, aus doppelt dichtem Polyurethan |
| Sohlenmaterial | Polyurethan, doppelt verdichtet |
| Modell | Sicherheit, überziehbar |
| Zehenmaterial | Metallisch |
| Beständig gegen | Widerstandsfähig gegenüber Stößen, Spritzern und Wegrutschen |
| Mehr anzeigen |