Learn More
Sperian™ Honeywell™ Mont-Blanc S2 Sicherheitsschuhe
Artikelnummer. 12681303
Click to view available options
Größe:
35
36
39
41
42
44
45
46
47
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12681303
Marke: Sperian™ 623321646/7
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Schlupfschuh im Mokkasinstil aus Leder, der auf der Überseite nur über wenige Nähte verfügt Die Sperian™ Honeywell™ Mont Blanc Sicherheitsschuhe haben eine doppeltdichte eingespritzte Außensohle für zusätzlichen Schutz.
  • Gefütterter und gepolsterter Kragen
  • Durchstichsichere Zwischensohle
  • Metallkappe 200J
  • Perforierte Innensohle, Polyurethan, weiß
  • Schützt vor Stößen, Verrutschen und Spritzern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Europäische Richtlinie 89.686 CEE, EN 345-1, ISO 9001:2008
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Lebensmitteldienstleistungen, die Pharmazie und Medizin
Material Leder
Größe 46
Sohleneigenschaften Durchstichsichere Zwischensohle aus Stahl, weiß, aus doppelt dichtem Polyurethan
Sohlenmaterial Polyurethan, doppelt verdichtet
Modell Sicherheit, überziehbar
Zehenmaterial Metallisch
Beständig gegen Widerstandsfähig gegenüber Stößen, Spritzern und Wegrutschen
Produkttyp Sicherheitsschuhe