Learn More
Honeywell™ Honeywell™ Einteiliger Atemschutz mit justierbarer Fixierung
Artikelnummer. 11887151
Click to view available options
Kartusche/Filter:
A1
A1B1E1K1P3
A1P1
A2
A2P3
P3
Packungsgröße:
1 Stück
To be disposed of when filters are saturated.
Artikelnummer. 11887151
Marke: Honeywell™ 1001591
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
To be disposed of when filters are saturated.
Eine anwenderfreundliche, sichere und hygienische Maske für das Labor. Sperian™ Honeywell™ Freedom Halbmasken für den Kurzgebrauch sind besonders leicht.
  • Großartiges Sichtfeld dank niedriger Filterpositionierung
  • Optimaler Atemkomfort durch breite Austauschfläche
  • Zu entsorgen, wenn die Filter gesättigt sind
  • Schützt vor Gefahren wie Partikeln in der Luft, biologischen Gefahren, Chemikalien, Verunreinigungen u.v.m.
  • Empfohlen für die Verwendung in der chemischen Industrie, im Bauwesen, in der Lebensmittelbranche, in der verarbeitenden Industrie, in der Medizin, in der pharmazeutischen Industrie und in vielen anderen Bereichen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kartusche/Filter A1
Zertifizierung/Konformität EN 405 und EN 149
Zertifizierungen (EN) EN405
Farbe Green
Design Type Cup/Molded
Einwegprodukt Reusable
Produkttyp Atemschutz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Industrieanwendungen
Zur Verwendung mit (Geräte) Prefilter Pads [11847171 (P1), 12682743 (P2)] and Pad Retaining Covers (12662653)
Modell Freedom A1 Atemschutzmaske, Half-Mask
Menge Je 1
Beständig gegen Gas, Dämpfe
Form Einteilig, Schiebeaufhängung
Sterilität Unsteril
Suspensionstyp Einteilige Schiebeaufhängung
Strap Attachment Type One-Piece Sliding Suspension System