Learn More
Honeywell™ Honeywell™ Einteiliger Atemschutz mit justierbarer Fixierung
Click to view available options
Kartusche/Filter:
A1
A1B1E1K1P3
A1P1
A2
A2P3
P3
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Großartiges Sichtfeld dank niedriger Filterpositionierung
- Optimaler Atemkomfort durch breite Austauschfläche
- Zu entsorgen, wenn die Filter gesättigt sind
- Schützt vor Gefahren wie Partikeln in der Luft, biologischen Gefahren, Chemikalien, Verunreinigungen u.v.m.
- Empfohlen für die Verwendung in der chemischen Industrie, im Bauwesen, in der Lebensmittelbranche, in der verarbeitenden Industrie, in der Medizin, in der pharmazeutischen Industrie und in vielen anderen Bereichen
Spezifikation
Spezifikation
| Kartusche/Filter | A1 |
| Zertifizierung/Konformität | EN 405 und EN 149 |
| Zertifizierungen (EN) | EN405 |
| Farbe | Green |
| Design Type | Cup/Molded |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Produkttyp | Atemschutz |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Industrieanwendungen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Prefilter Pads [11847171 (P1), 12682743 (P2)] and Pad Retaining Covers (12662653) |
| Modell | Freedom A1 Atemschutzmaske, Half-Mask |
| Mehr anzeigen |