Learn More
Honeywell™ Honeywell™ Plug ESD S1P Schuhe
Artikelnummer. 15322780
Click to view available options
Größe:
39
43
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15322780
Marke: Honeywell™ 624613443/7
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001/2000, Klasse 2, EC-zertifiziert, EN ISO 20345: 2011 S1P SRC, EN 61340-4-3:2001
Verschlusstyp Klettbandstreifen
Fußbettmaterial Polyurethan mit doppelter Dichte
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Mikroelektronik, Halbleiter und gedruckte Schaltungen
Material Leder
Größe 43
Sohleneigenschaften Gewährleistet einfache Arbeit und Flexibilität, absorbiert Stöße und schützt vor Temperaturänderungen.
Sohlenmaterial Polyurethan mit doppelter Dichte
Modell Stecker
Beständig gegen Gegen Säuren und Laugen, Wasser, Abrieb, Abrutschen
Waterproof Ja
Produkttyp Plug ESD S1P Schuhe