Learn More
Sperian™ Honeywell™ Atemschutz-Formmaske
Artikelnummer. 11816970
Click to view available options
:
Filtertyp: FPP3
Product Code. 11816970
Brand: Sperian™ 1005602
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
Gewährleisten Schutz und Tragekomfort auch bei längerem Gebrauch. Sperian™ Honeywell™ FFP3 ML Atemschutzmasken mit Ventil gewährleisten außergewöhnlichen Tragekomfort ohne die Gefahr von Latexallergien.
  • Starre Schale – erhält Form auch in feuchten und schweren Umgebungen
  • Ultra-weiche hypoallergene Willtech™ Flanschdichtung mit Absorptionseigenschaften und Dichtfolie für herausragenden Komfort und eine perfekte Passform
  • Vorgeformte und farbige Nasenbrücke, um Zeit bei der Anpassung der Maske und der sofortigen Identifikation ihrer Schutzklasse zu sparen
  • Großes internes Volumen für einfache Kommunikation und Atmung
  • Abgeschirmtes Ausatemventil mit einer besonderen Konstruktion für verbesserten Schutz
  • Verstellbare Borten für eine einfache und effiziente Anpassung der Maske
  • Ohne Latex, Silikon und PVC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Aerosoltyp Fest und/oder flüssig
Zertifizierung/Konformität EN 149:2001 + A1:2009
Einwegprodukt Ja
Produkttyp Atemschutz Formmaske
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schützt vor Staub, Dunst und Dämpfen, die Kalziumkarbonat, Lehm, Kaolin, Zellulose, Baumwolle, Mehl, Eisenmetalle, Zement, Natriumsilikat, Schwefel, Glasfasern und Kunststoffe, Hartholz, Kohle, Quarz, Nichteisenmetalle, Kupfer, Aluminium, Barium, Titan, Vanadium, Chrom, Mangan, Molybdän, Antimon, Nickel, Platin, Rhodium, Strychnin, Uran, mäßig radioaktive Partikel, pflanzliche und mineralische Öle, Metallbearbeitungsflüssigkeiten (diese Liste ist nicht vollständig)
Menge 5/Packung
Gewicht (metrisch) 0,168 kg