Learn More
Honeywell™ TXL Pionner S3 Schuhe
Artikelnummer. 12685803
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
39
40
46
47
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
12685803 47 1 Stück
11817040 40 1 Stück
12665803 39 1 Stück
12675803 46 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12685803 Lieferant Honeywell™ Lieferanten-Nr. 624441147
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.31 €
    90.97 € / 1 Stück
    Sparen 44.34 €
    32% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN ISO 20345:2011, SRC-zertifiziert
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für den professionellen Einsatz, z. B. in Industrie, Gartenbau, Logistik
Auskleidungsmaterial Textil
Material Leder
Größe 47
Sohleneigenschaften Vollständige, ergonomische, herausnehmbare und austauschbare Innensohle, stichfeste FLEXIUM™ Mittelsohle aus Verbundmaterial
Sohlenmaterial Polyurethan, doppelt verdichtet
Zehenmaterial Freelium Nichtmetallisch
Beständig gegen Gegen Kohlenwasserstoffe, Sohle hitzebeständig bis 120 °C, sehr gute Abriebfestigkeit
Waterproof Ja
Produkttyp Schuhe