Learn More
Honeywell™ Honeywell™ TXL Pionner S3 Schuhe
Click to view available options
Größe:
39
40
46
47
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN ISO 20345:2011, SRC-zertifiziert |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für den professionellen Einsatz, z. B. in Industrie, Gartenbau, Logistik |
| Auskleidungsmaterial | Textil |
| Material | Leder |
| Größe | 40 |
| Sohleneigenschaften | Vollständige, ergonomische, herausnehmbare und austauschbare Innensohle, stichfeste FLEXIUM™ Mittelsohle aus Verbundmaterial |
| Sohlenmaterial | Polyurethan, doppelt verdichtet |
| Zehenmaterial | Freelium, nicht-metallisch |
| Beständig gegen | Gegen Kohlenwasserstoffe, Sohle hitzebeständig bis 120 °C, sehr gute Abriebfestigkeit |
| Waterproof | Ja |
| Mehr anzeigen |