Learn More
Honeywell™ TXL Pionner S3 Schuhe
Artikelnummer. 11867040
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
45
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
11867040 45 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11867040 Lieferant Honeywell™ Lieferanten-Nr. 624441145
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.31 €
    90.97 € / 1 Stück
    Sparen 44.34 €
    32% Rabatt
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN ISO 20345:2011, SRC-zertifiziert
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für den professionellen Einsatz, z. B. in Industrie, Gartenbau, Logistik
Auskleidungsmaterial Textil
Material Leder
Größe 45
Sohleneigenschaften Vollständige, ergonomische, herausnehmbare und austauschbare Innensohle, stichfeste FLEXIUM™ Mittelsohle aus Verbundmaterial
Sohlenmaterial Polyurethan, doppelt verdichtet
Zehenmaterial Freelium Nichtmetallisch
Beständig gegen Gegen Kohlenwasserstoffe, Sohle hitzebeständig bis 120 °C, sehr gute Abriebfestigkeit
Waterproof Ja
Produkttyp Schuhe