Learn More
Honeywell™ Valuair Luftreinigendes Atemschutzgerät (APR) mit Halbmaske
Artikelnummer. 12642653
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
M
L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe
12642653 L
12632653 M
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur zur Verwendung mit zertifizierten Kassetten der T-Serie (Normen: EN 141, EN 143). Die Sauerstoffkonzentration muss 17 % übersteigen.
Artikelnummer. 12642653 Lieferant Honeywell™ Lieferanten-Nr. 1001574
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.25 €
    26.34 € / 1 Stück
    Sparen 34.91 €
    56% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur zur Verwendung mit zertifizierten Kassetten der T-Serie (Normen: EN 141, EN 143). Die Sauerstoffkonzentration muss 17 % übersteigen.
Das Valuair APR mit Halbmaske verfügt über eine Elastomer-Maske mit weichen, abgerundeten Kanten und einem flachen Nasenbügel für geringen Atmungswiderstand und Kompatibilität mit Brillen. Der Doppelfilter verfügt über ein Click-Fit-System und das Vier-Punkt-Gurtsystem sorgt für sichere Positionierung.
  • Material (Maske): Thermoplastisches Elastomer
  • Gurtsystem: Vier-Punkt-Gurtsystem
  • Filtertyp: Doppelfiltersystem mit Click-Fit-Anschluss
  • Kartuschentyp: P3 Staubfilter, A1 Gasfilter, A1P3 Kombinationsfilter, A2 Gasfilter, A2P3 Kombinationsfilter, ABE1 Gasfilter, ABE1P3 Kombinationsfilter, ABEK1 Gasfilter, ABEK1P3 Kombinationsfilter, K1 Gasfilter, K1P3 Kombinationsfilter
  • Zur Verwendung mit: Bauwesen, Maschinenbau, maschinelle Bearbeitung, Lackieren, Viehzucht und Gartenbau
  • Norm/Konformität: EN 140, PSA-Kat. III, ISO 9001/2000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001/2000
Zertifizierungen/Konformität (Europa) PPE-Kat. III
Zertifizierungen (EN) EN 140
Farbe Marineblau
Design Type Niedriges Profil
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Filtertyp Doppelfiltersystem mit Click-Fit-Anschluss
Material Thermoplastisches Elastomer
Produkttyp Luftreinigendes Atemschutzgerät (APR) mit Halbmaske
Größe L
Material der Schutzmaske Thermoplastisches Elastomer
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bauwesen, Maschinenbau, maschinelle Bearbeitung, Lackieren, Viehzucht und Gartenbau
Zur Verwendung mit (Geräte) P3 Staubfilter, A1 Gasfilter, A1P3 Kombinationsfilter, A2 Gasfilter, A2P3 Kombinationsfilter, ABE1 Gasfilter, ABE1P3 Kombinationsfilter, ABEK1 Gasfilter, ABEK1P3 Kombinationsfilter, K1 Gasfilter, K1P3 Kombinationsfilter
Befestigungsform Vier-Punkt-Gurtsystem
Menge Je 1