Learn More
Cole-Parmer™ Dewargefäß aus Laborglas, belüfteter Polyethylenverschluss
Artikelnummer. 11760749 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
Gehäuse 350mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
11760749 Gehäuse 350mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11760749 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 0376610
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    282.00 €
    259.36 € / 1 Stück
    Sparen 22.64 €
    8% Rabatt
Verfügbar ab: 25-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der hocheffiziente Dewar-Kolben aus Glas in Laborqualität zeichnet sich durch geringe Wärmeleitfähigkeit und hohes Vakuum aus.
  • Getempertes Borosilikatglas verringert das Risiko einer Kolbenimplosion.
  • Der beschwerte Boden reduziert das Verschütten.
  • Ein widerstandsfähiges Kunststoffnetz umgibt die Flasche und sorgt für einen festen Halt.
  • Der mitgelieferte, belüftete Polyethylen-Stopfen minimiert die Verdunstung.
Spezifikation
Kappentyp Belüftet
Innentiefe (metrisch) 124mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 3,4 in.
Außendurchmesser (metrisch) 86mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kryolagerung und andere Prozesse, die eine extrem niedrige Temperatur erfordern
Höhe (angloamerikanisch) 6,2 in.
Höhe (metrisch) 157mm
Enthält Belüfteter Polyethylen-Stopfen
Kapazität (metrisch) Gehäuse 350mL
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 2,8 in.
Innendurchmesser (metrisch) 71mm
Material Borosilikatglas, Polyethylen