Beschreibung
- Die kompakten Versandbehälter haben einen zylindrischen Innenraum zur Aufnahme von Röhrchen, Fläschchen und anderen Kleinteilen
- Fügen Sie so viele Kühlakkus hinzu, wie Sie benötigen
- Nur für ungefährliche Materialien
Spezifikation
Spezifikation
| Höhe (angloamerikanisch) | 6 in. |
| Länge (angloamerikanisch) | 6 in. |
| Breite (angloamerikanisch) | 6 in. |
| Abmessungen (L x B x H) | 6 x 6 x 6 in. |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 3 in. |
| Produkttyp | Kompakte isolierte Versandverpackung |
| Menge | Je 1 |