Learn More
Honokiol, 98+%, Thermo Scientific™
Induces apoptosis in human squamous lung cancer cells
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar J63434.MB
Menge 25mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15455679
  • 211.00 € / 25 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
35354-74-6
266.34
FVYXIJYOAGAUQK-UHFFFAOYSA-N
72303
2-(4-hydroxy-3-prop-2-enylphenyl)-4-prop-2-enylphenol
C18H18O2
MFCD00016674
honokiol, 5,3'-diallyl-2,4'-dihydroxybiphenyl, 3,5'-diallyl-4,2'-dihydroxybiphenyl, unii-11513cco0n, chembl16901, 3',5-diallyl-1,1'-biphenyl-2,4'-diol, 4-allyl-2-3-allyl-4-hydroxy-phenyl phenol, 3',5-diallyl-2,4'-biphenyldiol, 3',5-diallylbiphenyl-2,4'-diol, 5,3′-diallyl-2,4′-dihydroxydiphenyl
CHEBI:5759
C=CCC1=CC(=C(C=C1)O)C2=CC(=C(C=C2)O)CC=C
Spezifikation
Honokiol
C18H18O2
25mg
14,4742
FVYXIJYOAGAUQK-UHFFFAOYSA-N
2-(4-hydroxy-3-prop-2-enylphenyl)-4-prop-2-enylphenol
72303
266.34
35354-74-6
MFCD00016674
UN3077
honokiol, 5,3'-diallyl-2,4'-dihydroxybiphenyl, 3,5'-diallyl-4,2'-dihydroxybiphenyl, unii-11513cco0n, chembl16901, 3',5-diallyl-1,1'-biphenyl-2,4'-diol, 4-allyl-2-3-allyl-4-hydroxy-phenyl phenol, 3',5-diallyl-2,4'-biphenyldiol, 3',5-diallylbiphenyl-2,4'-diol, 5,3′-diallyl-2,4′-dihydroxydiphenyl
C=CCC1=CC(=C(C=C1)O)C2=CC(=C(C=C2)O)CC=C
266.34
CHEBI:5759
≥98%
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation