Learn More
Honokiol, 98+%, Thermo Scientific™
Induces apoptosis in human squamous lung cancer cells
116.00 € - 557.00 €
Chemische Identifikatoren
| CAS | 35354-74-6 |
|---|---|
| Summenformel | C18H18O2 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 266.34 |
| MDL-Nummer | MFCD00016674 |
| InChI-Schlüssel | FVYXIJYOAGAUQK-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | honokiol, 5,3'-diallyl-2,4'-dihydroxybiphenyl, 3,5'-diallyl-4,2'-dihydroxybiphenyl, unii-11513cco0n, chembl16901, 3',5-diallyl-1,1'-biphenyl-2,4'-diol, 4-allyl-2-3-allyl-4-hydroxy-phenyl phenol, 3',5-diallyl-2,4'-biphenyldiol, 3',5-diallylbiphenyl-2,4'-diol, 5,3′-diallyl-2,4′-dihydroxydiphenyl |
| PubChem CID | 72303 |
| ChEBI | CHEBI:5759 |
| IUPAC-Name | 2-(4-hydroxy-3-prop-2-enylphenyl)-4-prop-2-enylphenol |
| SMILES | C=CCC1=CC(=C(C=C1)O)C2=CC(=C(C=C2)O)CC=C |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15445679
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63434.MA |
10mg |
116.00 €
10 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
15455679
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63434.MB |
25mg |
211.00 €
25 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
15465679
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63434.MC |
100mg |
557.00 €
100 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Chemische Identifikatoren
| 35354-74-6 | |
| 266.34 | |
| FVYXIJYOAGAUQK-UHFFFAOYSA-N | |
| 72303 | |
| 2-(4-hydroxy-3-prop-2-enylphenyl)-4-prop-2-enylphenol |
| C18H18O2 | |
| MFCD00016674 | |
| honokiol, 5,3'-diallyl-2,4'-dihydroxybiphenyl, 3,5'-diallyl-4,2'-dihydroxybiphenyl, unii-11513cco0n, chembl16901, 3',5-diallyl-1,1'-biphenyl-2,4'-diol, 4-allyl-2-3-allyl-4-hydroxy-phenyl phenol, 3',5-diallyl-2,4'-biphenyldiol, 3',5-diallylbiphenyl-2,4'-diol, 5,3′-diallyl-2,4′-dihydroxydiphenyl | |
| CHEBI:5759 | |
| C=CCC1=CC(=C(C=C1)O)C2=CC(=C(C=C2)O)CC=C |
Spezifikation
| Honokiol | |
| C18H18O2 | |
| UN3077 | |
| honokiol, 5,3'-diallyl-2,4'-dihydroxybiphenyl, 3,5'-diallyl-4,2'-dihydroxybiphenyl, unii-11513cco0n, chembl16901, 3',5-diallyl-1,1'-biphenyl-2,4'-diol, 4-allyl-2-3-allyl-4-hydroxy-phenyl phenol, 3',5-diallyl-2,4'-biphenyldiol, 3',5-diallylbiphenyl-2,4'-diol, 5,3′-diallyl-2,4′-dihydroxydiphenyl | |
| C=CCC1=CC(=C(C=C1)O)C2=CC(=C(C=C2)O)CC=C | |
| 266.34 | |
| CHEBI:5759 | |
| ≥98% |
| 35354-74-6 | |
| MFCD00016674 | |
| 14,4742 | |
| FVYXIJYOAGAUQK-UHFFFAOYSA-N | |
| 2-(4-hydroxy-3-prop-2-enylphenyl)-4-prop-2-enylphenol | |
| 72303 | |
| 266.34 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H318
Causes serious eye damage.
P280-P305+P351+P338-P310
H318
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 9; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCES, SOLID, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Keep cold