Learn More
Honokiol, TRC
Artikelnummer. 30407456
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30407456 10 mg
30390316 25 mg
30395663 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30407456 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH66956010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35354-74-6
Summenformel C18 H18 O2
Molekulargewicht (g/mol) 266.33
Synonym 3',5-Di-2-propen-1-yl-[1,1'-biphenyl]-2,4'-diol, [1,1'-Biphenyl]-2,4'-diol, 3',5-di-2-propenyl- (9CI), 3',5-Diallyl-2,4'-biphenyldiol, Honokiol, NSC 293100
IUPAC-Name 2-(4-Hydroxy-3-Prop-2-Enylphenyl)-4-Prop-2-Enylphenol
SMILES Oc1ccc(cc1CC=C)c2cc(CC=C)ccc2O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Honokiol
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H18O2/c1-3-5-13-7-9-18(20)16(11-13)14-8-10-17(19)15(12-14)6-4-2/h3-4,7-12,19-20H,1-2,5-6H2
Formelmasse 266.1307