Learn More
Micronova™ 1 SET Kit includes T-Mop adapter 254mm, 635mm
Alle ansehen Micronova ProdukteBeschreibung
Beinhaltet
Ein10 Zoll T-Mop™ Adapter, ein 25 Zoll langer Griff aus Edelstahl (63.5 cm) zum Erreichen von Haubenrückseiten und Decken,12 NovaPoly™ T-Mop™ Abdeckungen und ein PolyMitt
Das Micronova T-Mop™ Haubenreinigungs-Kit wurde entwickelt, um die Reinigung von Hauben, Isolatoren und Sicherheitsschränken zu vereinfachen. Jedes Kit enthält: einen 10 Zoll (25,4 cm) T-Mop™ Adapter, einen 25 Zoll (63,5 cm)-Griff, zwölf T-Mop™ Polyester-Aufsätze und einen MittWipe™. Gammabestrahlt für aseptische Umgebungen erhältlich.
- Hauben-Reinigungskit
- Zur Reinigung von Hauben, Isolatoren und Sicherheitsschränken
- Im Lieferumfang enthalten: Ein 10 Zoll (25,4 cm) T-Mop™ Adapter, ein 25 Zoll (63,5 cm)-Griff, zwölf T-Mop™ Polyester-Aufsätze und ein MittWipe™
- Gammabestrahlt für aseptische Umgebungen erhältlich
- Alle Komponenten sind autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Reinigungsset |
| Farbe | Weiß |
| Länge (angloamerikanisch) | 25 in. |
| Sterilität | Unsteril |
| Länge (metrisch) | 63,5 cm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Breite (metrisch) | 25,4 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 10 in. |
| Beständig gegen | Chemikalien |
| Einwegprodukt | Nein |
| Mehr anzeigen |