Learn More
Hopantenat-d6-Calcium, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hopantenate-d6 Calcium |
| Summenformel | C20H24D12CaN2O10 |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | 4-[[(2R)-2,4-Dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl]amino]butanoic Acid Calcium Salt (2:1)-d6, 4-(2,4-Dihydroxy-3,3-dimethylbutyramido)butyric Acid Calcium Salt (2:1)-d6, Calcium D-(+)-Homopantothenate-d6, Calcium Homopantothenate-d6, Calcium Hopantenate-d6, D-(+)-Homopantothenic Acid Calcium Salt-d6, Pantocalcin-d6, Pantogam-d6, Vivant-d6 |
| InChI-Formel | InChI=1S/2C10H19NO5.Ca/c2*1-10(2,6-12)8(15)9(16)11-5-3-4-7(13)14;/h2*8,12,15H,3-6H2,1-2H3,(H,11,16)(H,13,14);/q;;+2/p-2/t2*8-;/m00./s1/i2*3D2,4D2,5D2; |
| SMILES | O=C([O-])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])NC([C@H](O)C(C)(C)CO)=O.O=C([O-])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])NC([C@H](O)C(C)(C)CO)=O.[Ca+2] |
| Molekulargewicht (g/mol) | 516.66 |
| Formelmasse | 516.27 |