Learn More
Medicom™ Hopen™ Hygienekittel für verschiedene Anwendungen
Medicom™ Hopen™ Einweg-Hygienekleid ohne Taschen, mikroporös und wasserdicht
Marke:  Medicom™ 40.550/05
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16554081
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.00 €
    135.40 € / 50 Stück
    Sparen 11.60 €
    7% Rabatt
Verfügbar ab: 14-10-2026
Beschreibung
  • Reduziert die Kontamination des Bedieners, aber auch empfindliche Produkte und Prozesse in einer geschützten Atmosphäre
  • Schützt vor radioaktiven Partikeln und infektiösen Erregern
  • Der mikroporöse, antistatische Hygienekittel ist bequem und leicht
  • Mit laminiertem Polyethylen beschichteter Polypropylenkittel für eine wasserfeste, hydrophobe Abdichtung
  • Erhältlich in verschiedenen Größen und Verschlussarten
Spezifikation
Spezifikation
2 Extragroß
Polypropylen
Druckknöpfe
Unsteril
Keine
Sewn
EN 1149-5
Einzeln verpackt
Unisex
Weiß
Ja
Radioaktive Partikel, infektiöse Wirkstoffe
Mikroporös, wasserfest
Hergestellt unter einem ISO9001-zertifizierten Qualitätssystem
Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie 1