Learn More
Medicom™ Hopen™ Hygienekittel mit Taschen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7182098 Alle ansehen Medicom Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Größe:
M
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. Farbe Größe unitSize
16524061 Weiß M 50 Stück
1 options
Artikelnummer. 16524061
Marke: Medicom™ 40.401/02
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Medicom™ Hopen™ Hygienekittel mit Taschen mit Druckknopfverschlüssen, in zwei Farben erhältlich
  • Der Kittel schützt den Bediener sowie empfindliche Produkte/Prozesse, die in einer geschützten Atmosphäre kontaminiert werden könnten
  • Schützt den Anwender vor radioaktiven Partikeln und infektiösen Erregern
  • Verringert das Risiko von Verschmutzungen im Zusammenhang mit der Aktivität des Anwenders
  • Angenehm und leicht, Polypropylengewebe ist atmungsaktiv und dennoch strapazierfähig
  • Verschiedene Farben ermöglichen die Identifizierung durch Farbcodes
  • Zwei Taschen: Eine auf der Brust und eine auf dem Unterschenkel
  • Einzeln verpackt für kontrollierte Hygiene und Verteilung
  • Taschen befinden sich oben links und unten rechts am Kittel
Spezifikation
Größe M
Bauweise In China hergestellt
Zur Verwendung mit (Anwendung) Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie 1
Geschlecht Unisex
Anzahl Taschen 2
Verpackungsart Einzeln verpackt
Produkttyp Hygienekittel
Material Polypropylen
Farbe Weiß
Verschlusstyp Druckknöpfe
Einwegprodukt Ja
Sterilität Unsteril
Stulpenform Elastisch
Saumtyp Genäht
Widerstand Infektionserreger
Zertifizierung/Konformität Hergestellt unter einem ISO9001-zertifizierten Qualitätssystem