Beschreibung
- Hygienekittel ohne schützen die Arbeitsumgebung vor Partikeln, die vom Körper des Bedieners abgegeben werden
- Ermöglicht den Schutz des Anwenders vor der Gefahr von Verschmutzungen im Zusammenhang mit der durchgeführten Aktivität
- Angenehm und leicht, Polypropylengewebe ist extrem atmungsaktiv
- Modell mit Kragen ohne Klappe und elastischen Einsätzen an den Handgelenken
Spezifikation
Spezifikation
| Größe | M |
| Bauweise | In China hergestellt |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie 1 |
| Geschlecht | Unisex |
| Anzahl Taschen | Keine |
| Verpackungsart | Einzeln verpackt |
| Produkttyp | Hygienekittel |
| Material | Polypropylen |
| Farbe | Weiß |
| Verschlusstyp | Druckknöpfe |
| Mehr anzeigen |