Learn More
Medicom™ HOPEN Transparente Polyethylen-Handschuhe
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17357779 Alle ansehen Medicom Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Packungsgröße:
5000 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
17357779 Mittel 5000 Stück
17367779 Groß 5000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17357779 Lieferant Medicom™ Lieferanten-Nr. 30.301/M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.00 €
    48.90 € / 5000 Stück
    Sparen 9.10 €
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
HOPEN Polyethylenhandschuhe sind puderfrei und transparent und eignen sich ideal für den kurzfristigen Einsatz.
  • Polyethylen-Rohmaterial bietet eine gute Beweglichkeit
  • Beidhändig tragbarer, kraftloser Handschuh
  • Empfohlen für den sehr kurzfristigen Einsatz (Tankstellen, Einzelhandel)
Spezifikation
Accelerator Free Nein
Anwendungen Industrie
Farbe Durchscheinend
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Keine Textur
Finger Thickness (English) 0,79 mil
Finger Thickness (Metric) 0.02 mm
Latex Free Ja
Material Polyethylen
Palm Thickness (English) 0,79 mil
Palm Thickness (Metric) 0.02 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Unsterile Handschuhe
Größe Mittel
Sterilität Nicht steril
Dicke (angloamerikanisch) 0,79 mil
Dicke (metrisch) 0.02 mm
Länge (angloamerikanisch) 10,6 in.
Länge (metrisch) 270.3 mm