Learn More
Medicom™ Hopen™ Polypropylen-Overalls
Artikelnummer. 17700109 Alle ansehen Medicom Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Flaschenhalstyp:
Kragen
Mit Haube
Größe:
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
25 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Flaschenhalstyp Größe Packungsgröße
17700109 Blau Mit Haube L 25 Stück
17730109 Blau Kragen 3XL 25 Stück
17790099 Blau Mit Haube M 25 Stück
17710109 Blau Mit Haube XL 25 Stück
17720109 Blau Mit Haube 2XL 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17700109 Lieferant Medicom™ Lieferanten-Nr. 40.201BM/03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.29 €
    47.80 € / 25 Stück
    Sparen 22.49 €
    31% Rabatt
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Medicom™ Hopen™ Polypropylen-Overalls in verschiedenen Stilen mit Kragen oder Kapuze erhältlich
  • Klassische Polypropylen-Hygieneoveralls schützen die Arbeitsumgebung vor Partikeln, die vom Körper des Bedieners abgegeben werden
  • Schützt den Bediener vor der Gefahr von Verschmutzungen im Zusammenhang mit seinem Verwendungszweck
  • Polypropylengewebe ist leicht und atmungsaktiv
  • Elastische Einsätze an Handgelenken, Taille und Knöcheln
  • Einzeln verpackt für kontrollierte Hygiene und Verteilung
  • Kategorie 1 Persönliche Schutzausrüstung
Spezifikation
Produkttyp Reinraumoveralls
Größe L
Geschlecht Unisex
Material Polypropylen
Farbe Blau
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Flaschenhalstyp Mit Haube
Haubenausführung Elastisch
Verschlusstyp Reißverschluss
Saumtyp Genäht
Sterilität Unsteril
Zertifizierung/Konformität Hergestellt nach einem ISO 9001-zertifizierten Qualitätssystem
Latexfrei Nein
Anzahl Taschen Keine
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kontrollierte Umgebungen
Gewicht (metrisch) 40 g/m2
Menge 25 Packungen