Learn More
Medicom™ Hopen™ Einfache weiße Overalls
Artikelnummer. 16544041 Alle ansehen Medicom Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Flaschenhalstyp:
Kragen
Mit Haube
Mit Kragen
Größe:
Medium
Groß
Extragroß
XL
2 Extragroß
2XL
3 Extragroß
Dicke:
40 g/m2
Packungsgröße:
25 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flaschenhalstyp Größe Dicke Packungsgröße
16544041 Mit Kragen Groß 40 g/m2 25 Stück
16534041 Mit Kragen Medium 40 g/m2 25 Stück
16554041 Mit Kragen Extragroß 40 g/m2 25 Stück
16564041 Kragen 2XL 40 g/m2 25 Stück
16574041 Mit Kragen 3 Extragroß 40 g/m2 25 Stück
16564011 Mit Haube Groß 40 g/m2 25 Stück
16574011 Mit Haube XL 40 g/m2 25 Stück
16584011 Mit Haube 2 Extragroß 40 g/m2 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 16544041 Lieferant Medicom™ Lieferanten-Nr. 40.101/03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.32 €
    44.42 € / 25 Stück
    Sparen 9.90 €
    18% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Medicom™ Hopen™ Einfache weiße Overalls in verschiedenen Größen und Ausführungen für jede Anforderung erhältlich
  • Weiße Einweg-Overalls können für eine Vielzahl von industriellen Anforderungen verwendet werden
  • Einzeln verpackt für Hygiene und kontrollierte Verteilung
  • Geeignet für HACCP-Verfahren
Spezifikation
Produkttyp Overalls zum Einmalgebrauch
Größe Groß
Geschlecht Unisex
Material Polypropylen
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Flaschenhalstyp Mit Kragen
Verschlusstyp Reißverschluss
Saumtyp Genäht
Sterilität Nicht steril
Zertifizierung/Konformität Hergestellt unter einem ISO9001-zertifizierten Qualitätssystem
Anzahl Taschen Keine
Dicke 40 g/m2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kontrollierte Umgebungen