Learn More
Medicom™ Hopen™ Einfache weiße Overalls
Artikelnummer. 16574041 Alle ansehen Medicom Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Flaschenhalstyp:
Kragen
Mit Haube
Mit Kragen
Größe:
Medium
Groß
Extragroß
XL
2 Extragroß
2XL
3 Extragroß
Dicke:
40 g/m2
Packungsgröße:
25 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flaschenhalstyp Größe Dicke Packungsgröße
16574041 Mit Kragen 3 Extragroß 40 g/m2 25 Stück
16534041 Mit Kragen Medium 40 g/m2 25 Stück
16544041 Mit Kragen Groß 40 g/m2 25 Stück
16554041 Mit Kragen Extragroß 40 g/m2 25 Stück
16564041 Kragen 2XL 40 g/m2 25 Stück
16564011 Mit Haube Groß 40 g/m2 25 Stück
16574011 Mit Haube XL 40 g/m2 25 Stück
16584011 Mit Haube 2 Extragroß 40 g/m2 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 16574041 Lieferant Medicom™ Lieferanten-Nr. 40.101/06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.33 €
    44.42 € / 25 Stück
    Sparen 11.91 €
    21% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Medicom™ Hopen™ Einfache weiße Overalls in verschiedenen Größen und Ausführungen für jede Anforderung erhältlich
  • Weiße Einweg-Overalls können für eine Vielzahl von industriellen Anforderungen verwendet werden
  • Einzeln verpackt für Hygiene und kontrollierte Verteilung
  • Geeignet für HACCP-Verfahren
Spezifikation
Produkttyp Overalls zum Einmalgebrauch
Größe 3 Extragroß
Geschlecht Unisex
Material Polypropylen
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Flaschenhalstyp Mit Kragen
Verschlusstyp Reißverschluss
Saumtyp Genäht
Sterilität Unsteril
Zertifizierung/Konformität Hergestellt unter einem ISO9001-zertifizierten Qualitätssystem
Anzahl Taschen Keine
Dicke 40 g/m2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kontrollierte Umgebungen