Beschreibung
- Einfaches elastisches Modell bietet dem Anwender gute Unterstützung, indem es das gesamte Haar bedeckt
- Möglichkeit der Identifikation durch Farbkennzeichnung
- Zur Verwendung durch Patienten und Pflegepersonal im Operationssaal
- Kann als Objekt zur Kontrolle der Umgebung in HACCP und verschiedenen anderen Branchen verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polypropylen |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Ja |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Persönliche Schutzausrüstung im Operationsraum |
| Zertifizierung/Konformität | Hergestellt unter einem ISO9001-zertifizierten Qualitätssystem |
| Verpackungsart | Beutel |
| Abmessungen (L x B) | 44 x 50 cm |
| Gewicht (metrisch) | 12 g/m2 |
| Bauweise | Elastisch mit geschweißte Enden |