Learn More
Isofield™ Horizon Reinraumhaube – ISO Klasse 4/5 kompatibel
Artikelnummer. 32016122
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Universal
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe
32016122 Universal
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32016122 Lieferant Isofield™ Lieferanten-Nr. 80920
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verfügt über ein innovatives Briefkastendesign mit halbem Gesichtsgummi und einer flachen Form für eine hervorragende Stirnabdeckung.
  • Nicht-sterile Reinraumhaube
  • Innovatives Design der Briefkastenhaube
  • Halbgesichtsgummi für zusätzlichen Komfort
  • Das flache Design sorgt für eine ausgezeichnete Stirnabdeckung
  • Aseptisch gefaltet
  • Klasse 1 für Sauberkeit
  • Antistatisch
  • Getestet gegen Chemotherapie
  • Mikroporöses Polypropylen/Polyethylen
  • 60 gm, wenig Fliesen, robuster Stoff
Technische und dokumentationsbezogene Konformität:
  • COA, COC online zum Download verfügbar
  • QR-Code auf Kartons ermöglicht eine sofortige Dokumentenabrufung
  • Typ PB[6]
  • Durchdringungswiderstand durch Spray EN 13034:2015 + A1:2009 / ISO 17491-4:2008
  • Einwärtsleck von Aerosolen und feinen Partikeln EN ISO 13982-2:2004 / EN ISO 13982-1:2004
  • Permeation von Flüssigkeiten und Gasen ASTM F739-20
  • Partikelreinigung – Helmke Trommeltest: Klasse 1
  • Oberflächenwiderstand ASTM D257
Spezifikation
Produkttyp Reinraumhaube
Größe Universal
Material Polyethylen, Non-Woven Polypropylen Laminat
Farbe Weiß
Verschlusstyp Binder
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Ausführungsart Briefkasten
Latexfrei Ja
Modell Horizon
Saumtyp Gebunden
Sterilität Unsteril
Dicke 2,6 mil
Zertifizierungen/Konformität (Europa) PPE-Verordnung (EU) 2016/425
Verpackungsart Doppelt verpackt
Menge 140 Pk.
Enthält Horizon Reinraumhaube
Bauweise Postkastenkapuze mit Schulterabdeckung
Zur Verwendung mit (Anwendung) GMP Reinraum-, Pharma-, Biotechnologie-, Medizintechnik-, Labor- und Elektronikfertigungsumgebungen
Haubenausführung Standard
Cleanroom Class Baureihe 100 (ISO 5)