Learn More
Systec™ Horizontal, Frontlader, Tisch-Autoklav, D-100
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
110 l (gesamt), 100 l (nominal)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Standardfunktionen:
- Gehäuse, Stützrahmen und Druckbehälter aus korrosionsbeständigem Edelstahl
- Temperatur- und Druckbereich 140 °C, 4 bar (außer Systec D-23)
- LCD-Anzeige und vollautomatische Mikroprozessorsteuerung
- Codegesicherte Zugriffsrechte zum Ändern von Parametern und für weitere sicherheitsrelevante Eingriffe
- Flexibler PT-100 Temperaturfühler
- Optional: Integrierter Drucker für die Chargendokumentation
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 110 l (gesamt), 100 l (nominal) |
| Tiefe (metrisch) Kammer | 500 mm |
| Durchmesser (metrisch) Kammer | 500 mm |
| Modell | D100 |
| Produkttyp | Horizontaler Tisch-Autoklav mit Frontbeladung |