Learn More
Systec™ Horizontal, Frontlader, Tisch-Autoklav, DE-Serie
Artikelnummer. 10405373
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
113 l (gesamt), 100 l (Nennvolumen)
211 l (gesamt), 200 l (Nennvolumen)
50 l (gesamt), 45 l (Nennvolumen)
95 l (gesamt), 90 l (Nennvolumen)
Tiefe (metrisch) Kammer:
500 mm
700 mm
1000 mm
Durchmesser (metrisch) Kammer:
344 mm
400 mm
500 mm
Modell:
DE-100
DE-45
DE-90
DE200
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Tiefe (metrisch) Kammer Durchmesser (metrisch) Kammer Modell unitSize
10405373 50 l (gesamt), 45 l (Nennvolumen) 500 mm 344 mm DE-45 1 Stück
12072959 95 l (gesamt), 90 l (Nennvolumen) 700 mm 400 mm DE-90 1 Stück
12082959 113 l (gesamt), 100 l (Nennvolumen) 500 mm 500 mm DE-100 1 Stück
12002969 211 l (gesamt), 200 l (Nennvolumen) 1000 mm 500 mm DE200 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10405373 Lieferant Systec™ Lieferanten-Nr. 1545
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Der horizontale Systec™ Frontlader-Tisch-Autoklav der Serie DE ist wirtschaftlich, für einfache Sterilisationsanwendungen geeignet und kann begrenzte zusätzliche Prozessoptimierungsoptionen aufnehmen.
  • Standardfunktionen:
    • Interne Heizelemente in der Autoklav-Kammer
    • Gehäuse, Stützrahmen und Druckbehälter aus korrosionsbeständigem Edelstahl
    • Temperatur- und Druckbereich 140 °C, 4 bar (außer Systec DE-23)
    • LCD-Anzeige und vollautomatische Mikroprozessorsteuerung
    • Anzahl der Sterilisationsprogramme: 12
    • Codegesicherte Zugriffsrechte zum Ändern von Parametern und für weitere sicherheitsrelevante Eingriffe
    • Interner Speicher speichert bis zu 500 Sterilisationszyklen.
    • Zeitschaltuhr für das Starten von Programmen
    • Autofüll-Funktion: automatische entmineralisierte Wasserzufuhr für die Dampferzeugung
    • Flexibler PT-100 Temperaturfühler
    • Temperaturhaltefunktion für Flüssigkeiten nach Programmende
    • Spezialprogramm für Durham-Röhrchen
    • Berechnung des F0-Wertes
    • Spezielles Programm für die Abfallsterilisation mit gepulster Aufheizung für effizientere Luftabfuhr
    • Thermostatisch geregelter, wassergekühlter Dampfablass
    • Programmierbares automatisches Öffnen der Tür nach Programmende
    • RS-232- und RS-485-Schnittstellen für die externe Datenübertragung (netzwerkfähig)
  • Zusätzliche Optionen für Temperatur, Druck, Kühlung, Abluftfiltration und Dokumentation sind verfügbar.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 l (gesamt), 45 l (Nennvolumen)
Tiefe (metrisch) Kammer 500 mm
Durchmesser (metrisch) Kammer 344 mm
Modell DE-45
Produkttyp Horizontaler, frontlader Tischautoklav