Learn More
Systec™ Horizontal, Frontlader, Tisch-Autoklav, DE-Serie
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
113 l (gesamt), 100 l (nominal)
211 l (gesamt), 200 l (nominal)
50 l (gesamt), 45 l (nominal)
95 l (gesamt), 90 l (nominal)
Tiefe (metrisch) Kammer:
500 mm
700 mm
1000 mm
Durchmesser (metrisch) Kammer:
344 mm
400 mm
500 mm
Modell:
DE-100
DE-45
DE-90
DE200
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Standardfunktionen:
- Interne Heizelemente in der Autoklav-Kammer
- Gehäuse, Stützrahmen und Druckbehälter aus korrosionsbeständigem Edelstahl
- Temperatur- und Druckbereich 140 °C, 4 bar (außer Systec DE-23)
- LCD-Anzeige und vollautomatische Mikroprozessorsteuerung
- Anzahl der Sterilisationsprogramme: 12
- Codegesicherte Zugriffsrechte zum Ändern von Parametern und für weitere sicherheitsrelevante Eingriffe
- Interner Speicher speichert bis zu 500 Sterilisationszyklen.
- Zeitschaltuhr für das Starten von Programmen
- Autofüll-Funktion: automatische entmineralisierte Wasserzufuhr für die Dampferzeugung
- Flexibler PT-100 Temperaturfühler
- Temperaturhaltefunktion für Flüssigkeiten nach Programmende
- Spezialprogramm für Durham-Röhrchen
- Berechnung des F0-Wertes
- Spezielles Programm für die Abfallsterilisation mit gepulster Aufheizung für effizientere Luftabfuhr
- Thermostatisch geregelter, wassergekühlter Dampfablass
- Programmierbares automatisches Öffnen der Tür nach Programmende
- RS-232- und RS-485-Schnittstellen für die externe Datenübertragung (netzwerkfähig)
- Zusätzliche Optionen für Temperatur, Druck, Kühlung, Abluftfiltration und Dokumentation sind verfügbar.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 50 l (gesamt), 45 l (nominal) |
| Tiefe (metrisch) Kammer | 500 mm |
| Durchmesser (metrisch) Kammer | 344 mm |
| Modell | DE-45 |
| Produkttyp | Horizontaler Tisch-Autoklav mit Frontbeladung |