Beschreibung
- Verwendung: Horizontal
- Elektrischer Anschluss: 3-Phase
Spezifikation
Spezifikation
| Reglertyp | P470 |
| Heizzone | 600 mm |
| Temperatur (metrisch) | 1800 °C |
| Temperaturgleichförmigkeit | Längenkonstante Temperatur ± 5 K: 200 mm |
| Abmessungen (L x B x H) außen | 920 x 550 x 640 mm |
| Durchmesser (metrisch) Prozessröhrchen | 120 mm |