Learn More
Nabertherm™ Hochtemperatur-Rohrofen horizontal
Artikelnummer. 15581012 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H) außen:
470 x 480 x 640 mm
620 x 550 x 640 mm
920 x 550 x 640 mm
Temperatur (metrisch):
1600 °C
1700 °C
1800 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) außen Temperatur (metrisch) unitSize
15581012 470 x 480 x 640 mm 1600 °C 1 Stück
15591012 620 x 550 x 640 mm 1600 °C 1 Stück
15501022 920 x 550 x 640 mm 1600 °C 1 Stück
15511022 470 x 480 x 640 mm 1700 °C 1 Stück
15521022 920 x 550 x 640 mm 1700 °C 1 Stück
15531022 470 x 480 x 640 mm 1800 °C 1 Stück
15551022 920 x 550 x 640 mm 1800 °C 1 Stück
7 options
Artikelnummer. 15581012
Marke: Nabertherm™ 001484410
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Horizontale Hochtemperaturrohröfen.Hochwertige Dämmmaterialien aus vakuumgeformten Faserplatten ermöglichen einen energiesparenden Betrieb und eine schnelle Heizzeit aufgrund geringer Wärmespeicherung und Wärmeleitfähigkeit.Verschiedene Gasversorgungssysteme erhältlich.
  • Verwendung: Horizontal
  • Elektrischer Anschluss: 3-Phase
Spezifikation
Reglertyp P470
Heizzone 150 mm
Temperatur (metrisch) 1600 °C
Temperaturgleichförmigkeit Längenkonstante Temperatur ± 5 K: 50 mm
Abmessungen (L x B x H) außen 470 x 480 x 640 mm
Durchmesser (metrisch) Prozessröhrchen 50 mm