Learn More
Erlab Horizontale Laminar-Flow-Haube - Olis 1200
Artikelnummer. 18824495 Alle ansehen Erlab Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Horizontaler Laminar-Flow-Schrank
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp
18824495 Horizontaler Laminar-Flow-Schrank
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18824495 Lieferant Erlab Lieferanten-Nr. NOROLIS19812
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7190.00 €
    6695.00 € / 1 Stück
    Sparen 495.00 €
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sorgt für eine perfekte Sauberkeit ISO Umgebung der Klasse 5, die hohen Luftdurchsatz, HEPA H14-Filtration und benutzerfreundliche Touchscreen-Steuerung kombiniert.
  • Horizontale Laminarströmungshaube Olis
  • Modell: 1200
  • Schutz wird gewährleistet: ISO Klasse 5 gemäß NF EN ISO 14644 ; HEPA H14-Filter – 99,995 % MPPS (Norm EN 1822-1:2019)
  • Abmessungen: 1335 x 795 x 1075 mm
  • Luftdurchsatz: 1250 m³/h
  • Spannung/Frequenz: 230 V (±10%) / 50 Hz..
  • Leistungsaufnahme: 500 W
  • Touchscreen
  • Seitenwände: Transparent P mmA
  • Arbeitsfläche: Gebürsteter Edelstahl 304L
  • Verstellbarer ft., mit oder ohne Rollen
  • Steckdosen: 1 zusätzliche Steckdose
  • Gas-, Vakuumanschluss
  • Standardqualifizierung bei der Installation
  • IQ/OQ-Qualifizierung bei der Installation
Spezifikation
Produkttyp Horizontaler Laminar-Flow-Schrank
Beschichtung Epoxid
Filtertyp HEPA
Beleuchtungsart LED
Material Edelstahl