Learn More
Brady™ Horizontales Sicherheitszeichen – Zutritt nur für Berechtigte
Artikelnummer. 16521330 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
150 x 450 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
16521330 150 x 450 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16521330 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 195925
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.00 €
    17.45 € / 1 Stück
    Sparen 2.55 €
    12% Rabatt
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sicherheitszeichen für die Anzeige obligatorischer Maßnahmen.
  • Verbessert die Sicherheit am Arbeitsplatz
Spezifikation
Alternate Part Number P/PIC209/FR570-PP-450x150mm/1-B
Material Polypropylen
Form Rechteckig
Sprachen Französisch
Abmessungen (L x B) 150 x 450 mm
Angezeigter Text Accès interdit aux personnes non autorisées
Farbe rot auf weiß