Description
- Zum Halten von Röhrchen in horizontaler Position.
- Halter zum Aufstecken auf jeden Vortex-Genie™ 2 Mischer und den Vortex-Genie™ Pulse
- Keine zusätzlichen Befestigungsteile erforderlich
- Zum Halten von Röhrchen in horizontaler Position.
- Halter zum Aufstecken auf jeden Vortex-Genie™ 2 Mischer und Vortex-Genie™ Pulse
- Keine zusätzlichen Befestigungsteile erforderlich
Specifications
Specifications
| Aufnahmevermögen | 12 x 15-ml-Röhrchen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Vortex-Genie 2 Mischer und Vortex-Genie Pulse |
| Anzahl Positionen | 12 |