missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hormone-sensitive Lipase/HSL, p Ser660 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18633437 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18633437 100 μg 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18633437 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP305459

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Hormone-sensitive Lipase/HSL Polyclonal antibody specifically detects Hormone-sensitive Lipase/HSL in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Hormone-sensitive Lipase/HSL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:1000
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Gen-Alias hormone-sensitive lipase, hormone-sensitive lipase testicular isoform, HSLEC 3.1.1.79, LHS, lipase, hormone-sensitive
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic phosphorylated peptide around S660 of human Hormone-sensitive Lipase/HSL (NP_005348.2). QTSRS
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cholesterol Metabolism, Diabetes Research, Lipid and Metabolism, Lipid Droplets, Phospho Specific, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3991
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.