missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hormone-sensitive Lipase/HSL, p Ser853 Antibody (SR2248), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18631535 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18631535 100 μg 100 Mikroliter
18677954 50 μg 50 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18631535 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP321545100ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

Hormone-sensitive Lipase/HSL Monoclonal antibody specifically detects Hormone-sensitive Lipase/HSL in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Hormone-sensitive Lipase/HSL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon SR2248
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:5000-1:10000
Zusammensetzung PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Gen-Alias hormone-sensitive lipase, hormone-sensitive lipase testicular isoform, HSLEC 3.1.1.79, LHS, lipase, hormone-sensitive
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human phospho-Hormone-sensitive Lipase/HSL [Ser853] (Uniprot #: Q05469)
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cholesterol Metabolism, Diabetes Research, Lipid and Metabolism, Lipid Droplets, Phospho Specific, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3991
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.