missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hormone-sensitive Lipase/HSL, p Ser853 Antibody (SR2248), Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
Hormone-sensitive Lipase/HSL Monoclonal antibody specifically detects Hormone-sensitive Lipase/HSL in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Hormone-sensitive Lipase/HSL |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | SR2248 |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:5000-1:10000 |
| Zusammensetzung | PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. |
| Gen-Alias | hormone-sensitive lipase, hormone-sensitive lipase testicular isoform, HSLEC 3.1.1.79, LHS, lipase, hormone-sensitive |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | A synthesized peptide derived from human phospho-Hormone-sensitive Lipase/HSL [Ser853] (Uniprot #: Q05469) |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?