Learn More
Buerkle™ Schlauch-Winkelhalterung mit starkem Außengewinde
Artikelnummer. 16225222 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
12 mm-Düse
25 mm-Düse
Düse: 20 mm
Düse: 22 mm
Gewindegröße:
1 in.
1/2 Zoll
1/2 in.
3/4 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Gewindegröße unitSize
16225222 Düse: 20 mm 3/4 in. 1 Stück
10657331 25 mm-Düse 1 in. 1 Stück
10521332 12 mm-Düse 3/4 in. 1 Stück
10451001 12 mm-Düse 1/2 Zoll 1 Stück
15305635 Düse: 22 mm 3/4 in. 1 Stück
16215222 Düse: 20 mm 1/2 in. 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 16225222
Marke: Buerkle™ 85473420
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Abgewinkelt um 90 °.
  • Hergestellt aus Polypropylen
  • Befestigt
  • Außengewinde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EU Foodstuffs
Durchmesser (metrisch) Düse: 20 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit Ball Valve
Gewindegröße 3/4 in.
Breite (metrisch) 15 mm
Produkttyp Röhrchenverbiegung