Learn More
Buerkle™ Schlauchklemme stop-it Metall
Die Werkstoffe Stahl und Aluminium machen die Schlauchklemme stop-it Metall enorm hitzebeständig und stabil. Die Schlauchklemme ist in vier verschiedenen Größen erhältlich, für Schlauchdurchmesser bis maximal 30 mm.
4.95 € - 10.65 €
Spezifikation
Typ | Stop-it Schlauchklemme |
---|---|
Material | Verzinkter Stahl und Aluminium |
Beschreibung | extrem hitzebeständig und robust |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11911601
|
Buerkle™
8619-0510 |
10 mm Außendurchmesser Flexible Schläuche |
4.95 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11921601
|
Buerkle™
8619-0515 |
15 mm Außendurchmesser Flexible Schläuche |
7.15 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11931601
|
Buerkle™
8619-0520 |
20 mm Außendurchmesser Flexible Schläuche |
7.70 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11941601
|
Buerkle™
8619-0530 |
30 mm Außendurchmesser Flexible Schläuche |
10.65 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Die Werkstoffe Stahl und Aluminium machen stop-it Metall enorm hitzebeständig und stabil. Die Schlauchklemme ist in vier verschiedenen Größen erhältlich, für Schlauchdurchmesser bis maximal 30 mm.
- Stahl verzinkt und Aluminium
- Für flexible Schlauchleitungen mit Außen-Ø bis 10 mm, 15 mm, 20 mm und 30 mm
Spezifikation
Stop-it Schlauchklemme | |
Verzinkter Stahl und Aluminium | |
extrem hitzebeständig und robust |