Learn More
HUBER Kühlwasserschlauch
Artikelnummer. 10512923
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Kühlwasser PZ-90-1,5-G1
Kühlwasser PZ-90-1,5-G1/2
Kühlwasser PZ-90-1,5-G3/4
Kühlwasser PZ-90-1-G1
Kühlwasser PZ-90-1-G1/2
Kühlwasser PZ-90-1-G3/4
Kühlwasser PZ-90-2-G1
Kühlwasser PZ-90-2-G1/2
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
10512923 Kühlwasser PZ-90-1,5-G3/4 -
10769253 Kühlwasser PZ-90-1,5-G1 1 Stück
10555413 Kühlwasser PZ-90-1,5-G1/2 1 Stück
10684653 Kühlwasser PZ-90-1-G1 1 Stück
10623903 Kühlwasser PZ-90-1-G1/2 1 Stück
10339382 Kühlwasser PZ-90-1-G3/4 1 Stück
10399232 Kühlwasser PZ-90-2-G1/2 1 Stück
10655413 Kühlwasser PZ-90-2-G1 1 Stück
8 options
Artikelnummer. 10512923
Marke: HUBER 16855
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Geflochtener Schlauch mit 2 m-Länge
  • Geflochtener Schlauch
  • Mindesttemp.: -20 °C
  • Höchsttemp.: 90 °C
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Kühlwasser PZ-90-1,5-G3/4
Temperaturbereich -20 °C° bis +90 °C°
Typ Schlauch