Learn More
HUBER Kühlwasserschlauch
Artikelnummer. 10769253
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Kühlwasser PZ-90-1,5-G1
Kühlwasser PZ-90-1,5-G1/2
Kühlwasser PZ-90-1,5-G3/4
Kühlwasser PZ-90-1-G1
Kühlwasser PZ-90-1-G1/2
Kühlwasser PZ-90-1-G3/4
Kühlwasser PZ-90-2-G1
Kühlwasser PZ-90-2-G1/2
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10769253
Marke: HUBER 16858
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Geflochtener Schlauch mit 2 m-Länge
  • Geflochtener Schlauch
  • Mindesttemp.: -20 °C
  • Höchsttemp.: 90 °C
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Kühlwasser PZ-90-1,5-G1
Temperaturbereich -20 °C° bis +90 °C°
Typ Schlauch