missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ Schlauchdüse für Hahn

Artikelnummer. p-8003063 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
10 mm
16 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10654765

Marke: Buerkle™ 05251310

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Unterstützt die vollständig wasserdichte und einfach zu bedienende Abgabe von Flüssigkeiten.

  • Medienberührende Teile aus Polypropylen, Polyethylen und PTFE
  • In verschiedenen Größen erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Typ Schlauchtülle
Durchmesser (metrisch) 10 mm
Beschreibung Blau
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Geräte) Absperrhahn
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt