Learn More
Hosenkoside A, MedChemExpress
Artikelnummer. 16431698
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16431698 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16431698 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN2249
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Hosenkoside A is a baccharane glycoside isolated from the seeds of impatiens balsamina.
Hosenkoside A is a baccharane glycoside isolated from the seeds of impatiens balsamina.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hosenkoside A
CAS 156791-82-1
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C48H82O20
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (51.06 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]([C@@]1(CC[C@@]23CC[C@]([C@@H](C)CO)([H])OC3)C)(CC[C@@]4([H])[C@]5(C)CO[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]6O)O)O[C@@H]6CO)[C@@](CC[C@]1([H])[C@H]2O)([H])[C@]4(CC[C@@H]5O[C@@](O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]7O)([H])[C@@H]7O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]8O)O)([H])O[C@@H]8CO)C
Molekulargewicht (g/mol) 979.15
Formelmasse 979.15
Reinheit (%) 99.38%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation