Learn More
Kimberly-Clark™ Hostess™ NATURA™ Handtücher - Interfold
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grün
Naturfarben
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
- Für einen praktischen und einheitlichen Waschraumeinsatz
- Einlagige, recycelte Handtücher mit FSC-Zertifizierung und Europäischem Öko-Label für den Umweltschutz
- Papiertücher mit Interfold- oder W-Falz zur Ausgabe von jeweils nur einem Handtuch
- Verbessert die Handhygiene durch Minimierung des Kontaminationsrisikos beim Händetrocknen
- Senkt Kosten
- Kompatibel mit Aquarius™ Spendern für gefaltete Papierhandtücher, in Weiß (6954 und 6945)
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Handtuch |
| Länge (angloamerikanisch) | 14,6 Zoll (Blatt), 8,5 Zoll (Klemme) |
| Länge (metrisch) | 37,2 cm (Blatt), 21,6 cm (Klemme) |
| Breite (angloamerikanisch) | 8,5 Zoll (Blatt), 3,7 Zoll (Klemme) |
| Breite (metrisch) | 21,6 cm (Blatt), 9,3 cm (Klemme) |
| Material | Recyclingpapier |
| Farbe | Blau |
| Einwegprodukt | Ja |
| Format | Zusammengefaltet |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lösungen für Waschräume |
| Mehr anzeigen |